Learn More
Acide subérique bis(N-hydroxysuccinimide ester), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10776265 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10776265 5 g Flacon en verre 5g
10524944 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10776265 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426020050
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 68528-80-3 | C16H20N2O8 | 368.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68528-80-3
Formule moléculaire C16H20N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 368.34
Numéro MDL MFCD00049059
Clé InChI ZWIBGKZDAWNIFC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme disuccinimidyl suberate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl octanedioate, suberic acid bis n-hydroxysuccinimide ester, di n-succinimidyl suberate, bicl100, 2,5-pyrrolidinedione, 1,1'-1,8-dioxo-1,8-octanediyl bis oxy bis, nhs-sa, disuccinimidylsuberate, dsis, n-hydroxysuccinimide suberic acid ester
CID PubChem 100658
Nom IUPAC Octanedioate bis(2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCCCCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Suberic acid bis(N-hydroxysuccinimide ester)
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 368.34
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Suberic acid bis(N-hydroxysuccinimide ester)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.