Learn More
Acide subérique, TRC
Code produit 30134163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134163 10 g 10g
17914895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134163 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68867010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-48-6
Formule moléculaire C8 H14 O4
Poids moléculaire (g/mol) 174.19
Synonyme Octanedioic acid (6CI, 9CI, ACI), Suberic acid (8CI), 1,6-Dicarboxyhexane, 1,6-Hexanedicarboxylic acid, 1,8-Octanedioic acid, Cork acid, Hexamethylenedicarboxylic acid, NSC 25952, NSC 53777
Nom IUPAC Acide octanedioïque
SMILES OC(=O)CCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Suberic acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Poids de la formule 174.0892