Learn More
Chlorure de Suberoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430428
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430428 5 g 5g
11440428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24580.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10027-07-3 | C8H12Cl2O2 | 211.082 g/mol
Suberoyl chloride is used as a reagent to synthesize hydroxyferrocifen hybrid compounds that have antiproliferative activity against triple negative breast cancer cells. It is also used as a cross-linking agent to cross-link Chitosan (C315015) membranes, and also improves the membrane’s integrity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de suberoyle est utilisé comme réactif pour synthétiser des composés hybrides hydroxyferrocifène qui ont une activité antiproliférative contre les cellules de cancer du sein à triple négatif. Il est également utilisé comme agent de réticulation pour les membranes Chitosan (C315015) à réticulation et améliore également l’intégrité de la membrane.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10027-07-3
Formule moléculaire C8H12Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 211.082
Numéro MDL MFCD00000764
Clé InChI PUIBKAHUQOOLSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme suberoyl chloride, suberoyl dichloride, suberic acid dichloride, suberyl chloride, suberyl dichloride, acmc-1bonz, octanedioic acid dichloride
CID PubChem 534653
Nom IUPAC Dichlorure d’octanedioyle
SMILES C(CCCC(=O)Cl)CCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Suberoyl chloride
Densité 1.172
Point d’ébullition 162°C to 163°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire ClOC(CH2)6COCl
Indice de réfraction 1.468
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 211.09
Pourcentage de pureté 97%