Learn More
Suberyl Glycine, TRC
Code produit 30132469
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132469 1 g 1g
30004478 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132469 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6887551G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60317-54-6
Formule moléculaire C10 H17 N O5
Poids moléculaire (g/mol) 231.25
Synonyme Octanoic acid, 8-[(carboxymethyl)amino]-8-oxo- (9CI, ACI), 8-[(Carboxymethyl)amino]-8-oxooctanoic acid (ACI), Suberylglycine, Suberyl glycine, N-Suberylglycine
Nom IUPAC 8-(carboxymethylamino)-8-oxooctanoic acid
SMILES OC(=O)CCCCCCC(=O)NCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Suberyl Glycine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C10H17NO5/c12-8(11-7-10(15)16)5-3-1-2-4-6-9(13)14/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Quantité 1 g
Poids de la formule 231.1107
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature