Learn More
Hoefer™ Unité de gel sous-marine à haut débit SUBHT
Description
Includes
- Chambre pour tampon
- Couvercle de sécurité, câbles haute tension
- Plateau de migration marqué par fluorescence avec portes de coulage
- Quatre peignes à 30 puits de 1 mm d’épaisseur
- Bandes de charge colorées
- De
- Chargement rapide et sans erreur : Remplir une plaque entière à 96 puits à l'aide d'une pipette multicanaux
- Analyse simplifiée : étiquettes fluorescentes pour chaque échantillon, imprimées sur un plateau de gel transparent aux UV, permettant une identification instantanée des échantillons (assortie à une plaque à 96 puits) lors de la visualisation post-cycle
- Débit élevé : Traiter jusqu'à 120 échantillons (plaque 96 puits plus 24 échantillons de contrôle et/ou marqueurs) en 30 minutes
- Meilleure reproductibilité : Éliminez la variabilité provoquée par la dérive du pH du tampon et la formation de gradients ioniques avec la capacité de recirculation du tampon en option
- Réduction des besoins en tampon : La conception compacte du réservoir nécessite moins de tampon pour couvrir le gel, ce qui réduit non seulement la consommation de tampon, mais permet un meilleur contrôle des gradients de tension et des durées de cycle
- Flexibilité optimale : Entièrement compatible avec une large gamme de peignes et d’accessoires pour répondre à tous vos besoins en matière d’analyse de gel standard et à haut débit
- Cette unité sur gel horizontal à haut débit peut accueillir jusqu’à 120 échantillons et résoudre les brins d’ADN de 50 à 1 000 paires de bases en 30 minutes
- Dimensions du gel : 15 x 15 cm
- Volume maximal du tampon : 1,2 L
- Réglages de puissance maximale : 300 V, 200 mA, 60 W
- Capacité maximale d'échantillons : 120
- Température de fonctionnement maximale : 45 °C
- Utilisation en intérieur : 4-40 °C
- Humidité : jusqu’à 80 %
- Dimensions de l'unité : 33,5 cm (L) x 21,5 cm (l) x 7 cm (H)
- Certifications de sécurité : EN61010-1, CE
Applications :
Analyse du polymorphisme à simple brin (SSP)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Unité de gel sous-marine à haut débit SUBHT |
| Type | Couvercle |