missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Substance P Competitive ELISA Kit

Code produit 18057434
Change view
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18057434 96 dosages 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18057434 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EEL013

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Substance P (SP) is currently thought to be one of the most important neurotransmitters and neurotransmitters in the brain. It is an undecapeptide belonging to the tachykinin family, which consists of excitatory neuropeptides synthesised in neuronal and glial cells of the human central and peripheral nervous system. Substance P, Neurokinin A, Neuropeptide K, and Neuropeptide gamma are all generated by post-translation cleavage of the precursor Protachykinin-1. Substance P forms the major endogenous ligand for Neurokinin 1 Receptor. The pharmacology of Substance P has been associated with a number of neurological and psychiatric disorders, namely nociception, migraine, asthma, nausea, inflammatory bowel syndrome, urinary incontinence, anxiety and depression. It has also been linked to obesity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Plage de dosage 78.13 to 5000 pg/mL
Sensibilité du dosage 46.88 pg/mL
Conjugué HRP
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Serum
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Coefficient de variation inter-dosage <10%
Coefficient de variation intra-dosage <10
Contenus des kits Pre-coated 96 well plate, Standard, Biotinylated Detection Antibody, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Antibody Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma 50 μL, Serum 50 μL
Conditions de stockage Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Cible Substance P
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 3 h 30 min
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.