Learn More
Succimer, MedChemExpress
Code produit 16478806
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478806 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16478806 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1768
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
MedChemExpress Succimer is a widely used chelating agent for the treatment of Pb poisoning.
Succimer is a widely used chelating agent for the treatment of Pb poisoning.
Spécification
Nom chimique ou matériau Succimer
CAS 304-55-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H6O4S2
Quantité 100 mg
Synonyme Dimercaptosuccinic acid DMSA
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (548.79 mM)
SMILES O=C(O)[C@@H](S)[C@@H](S)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid