Learn More
Acide succinique, sel disodique hexahydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Succinic acid, disodium salt hexahydrate |
| Note relative au nom | 0.97 |
| Point de fusion | 120,0°C |
| Couleur | Marron à jaune |
| pH | 7 à 9 (0,4 M de solution aqueuse) |
| Perte à la dessiccation | 37,0 % à 41,0 % (90°C) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.97 |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 100 g |
| Afficher plus |