Learn More
Acide succinique, sel disodique hexahydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10708932 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10708932 1kg 1kg
10215970 100 g 100g
10796581 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10708932 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158750010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6106-21-4 | C4H16Na2O10 | 270.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6106-21-4
Formule moléculaire C4H16Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 270.142
Clé InChI ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
CID PubChem 3083938
ChEBI CHEBI:63686
Nom IUPAC Disodium ; butanedioate ; hexahydrate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic acid, disodium salt hexahydrate
Note relative au nom 0.97
Point de fusion 120,0°C
Couleur Marron à jaune
pH 7 à 9 (0,4 M de solution aqueuse)
Perte à la dessiccation 37,0 % à 41,0 % (90°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.97
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1kg
Beilstein 02, 606
Merck Index 15, 8808
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :270 g/l d’eau (25°C).Autres solubilités : insoluble dans l’alcool
Poids de la formule 270.13
Pourcentage de pureté 0.97
Matière insoluble 0,005% max.
Forme physique Liquide