Learn More
Acide succinique sel disodique hexahydraté, > 98 %, MP Biomedicals™
Code produit 11466332 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11466332 100 g -
11476332 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11466332 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210292980
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 150-90-3
Formule moléculaire C4H4Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 162.052
Clé InChI ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277
CID PubChem 9020
ChEBI CHEBI:63675
Nom IUPAC disodium ; butanedioate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic acid disodium salt, hexahydrate
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Poids de la formule 270.1
Pourcentage de pureté >98%
Forme physique Powder