Learn More
Sel disodique d’acide succinique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15562373 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15562373 100 g 100g
15572373 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15562373 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459631000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.80€
    26.65€ / 100g
    Économisez 4.15€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 150-90-3 | C4H4Na2O4 | 162.052 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-90-3
Formule moléculaire C4H4Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 162.052
Clé InChI ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277
CID PubChem 9020
ChEBI CHEBI:63675
Nom IUPAC disodium ; butanedioate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic acid disodium salt
Point de fusion >300,0°C
pH 6 à 9 (0,4 mol de solution)
Perte à la dessiccation 0,3 % (max.)
Spectre IR Authentique
Formule linéaire NaO2CCH2CH2CO2Na
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :300 g/l (25°C).
Poids de la formule 162.05
Qualité Biochimie
compliance-icons
Identifiant produit
  • Succinic acid, disodium salt, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.