Spécification
| CAS | 110-15-6 |
| Point de fusion | 185°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 2.7 |
| Point d’ébullition | 235°C |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C4H6O4 |
| Numéro MDL | MFCD00002789 |
| Quantité | 500 g |
| Synonyme | succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid |
| Afficher plus |