Learn More
Ester monobenzylique de l'acide succinique, TRC
Code produit 30416706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30416706 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416706 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS688798100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic Acid Monobenzyl Ester
CAS 103-40-2
Formule moléculaire C11 H12 O4
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)6-7-11(14)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCC(=O)OCc1ccccc1
Nom IUPAC Acide 4-oxo-4-phénylméthoxybutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 208.211
Poids de la formule 208.074