Learn More
Anhydride succinique, TRC
Code produit 30011128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011128 250 g 250g
30008073 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011128 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS688770250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-30-5
Formule moléculaire C4 H4 O3
Poids moléculaire (g/mol) 100.073
Synonyme Dihydro-2,5-furandione, 2,5-Diketotetrahydrofuran, Butanedioic Anhydride, Dihydro-2,5-furandione, NSC 8518, Rikacid SA, Succinic Acid Anhydride, Succinyl Anhydride, Succinyl Oxide, Tetrahydro-2,5-dioxofuran, Tetrahydro-2,5-furandione;
Nom IUPAC Tétrahydrofurane-2,5-dione
SMILES O=C1CCC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic Anhydride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
Poids de la formule 100.016
Pourcentage de pureté >95%