Learn More
Succinimide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435603 5000 g 5000g
11425603 250 g 250g
11415603 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435603 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13503.0I
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 123-56-8 | C4H5NO2 | 99.089 g/mol
Succinimide is used in organic syntheses and in industrial silver plating processes. It is also used as anticonvulsant drugs such as ethosuximide, phensuximide and methsuximide. Further, it is used to form covalent bonds between proteins, peptides and plastics. In addition to this, it is used as an important raw material for the synthesis of heterocyclic compounds through N-acyliminium cyclizations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le succinimide est utilisé pour les synthèses organiques et pour les procédés industriels de plaquage d’argent. Il est également utilisé comme médicament anticonvulsif tel que l’éthosuximide, le phensuximide et le méthylsuximide. Il est également utilisé pour former des liaisons covalentes entre les protéines, les peptides et les plastiques. Il est également utilisé comme une importante matière première pour la synthèse de composés hétérocycliques par des cyclisations N-acyliminium.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol. Insoluble dans l‘éther et le chloroforme.
Remarques
Il est incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-56-8
Formule moléculaire C4H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 99.089
Numéro MDL MFCD00005495
Clé InChI KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, butanimide, succinic acid imide, 2,5-dioxopyrrolidine, 2,5-diketopyrrolidine, succinic imide, succinimide-sauba, 3,4-dihydropyrrole-2,5-dione, dihydro-3-pyrroline-2,5-dione
CID PubChem 11439
ChEBI CHEBI:9307
Nom IUPAC pyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinimide
Point de fusion 121°C to 126°C
Densité 1.41
pH 4 to 6
Point d’ébullition 287°C to 288°C
Point d’éclair 201°C (393°F)
Odeur Odorless
Quantité 5000 g
Beilstein 108440
Merck Index 14,8871
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol. Insoluble in ether and chloroform.
Poids de la formule 99.09
Pourcentage de pureté ≥98%