Learn More
Succinimide, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Succinimide |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7) |
| Poids de la formule | 99.032 |