Learn More
Hexanoate de succinimidyle 6-(biotinamido), TRC
Code produit 30415463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30415463 100 mg -
30426513 1 g 1g
30418436 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30415463 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS690250100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72040-63-2
Formule moléculaire C20 H30 N4 O6 S
Poids moléculaire (g/mol) 454.54
Synonyme Enzotin, EZ-Link NHS-LC-Biotin, N-[5-(Succinimidyloxycarbonyl)pentyl]biotin Amide, N-Hydroxysuccinimidyl 6-(Biotinamido)hexanoate, N-Hydroxysuccinimidyl Biotinamidocaproate, B 1582, NHS-LC-Biotin, B 1582, 6-[(Biotinyl)amino]hexanoic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, 5-(N-Succinimidyloxycarbonyl)pentyl d-Biotinamide
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) 6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]hexanoate
SMILES O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NCCCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinimidyl-6-(biotinamido) Hexanoate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H30N4O6S/c25-15(7-4-3-6-14-19-13(12-31-14)22-20(29)23-19)21-11-5-1-2-8-18(28)30-24-16(26)9-10-17(24)27/h13-14,19H,1-12H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)/t13-,14-,19-/m0/s1
Poids de la formule 454.1886