Learn More
Hexanoate de succinimidyle 6-(biotinamido), TRC
Code produit 30426513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426513 1 g 1g
30415463 100 mg -
30418436 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30426513 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6902501G
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72040-63-2
Formule moléculaire C20 H30 N4 O6 S
Poids moléculaire (g/mol) 454.54
Synonyme Enzotin, EZ-Link NHS-LC-Biotin, N-[5-(Succinimidyloxycarbonyl)pentyl]biotin Amide, N-Hydroxysuccinimidyl 6-(Biotinamido)hexanoate, N-Hydroxysuccinimidyl Biotinamidocaproate, B 1582, NHS-LC-Biotin, B 1582, 6-[(Biotinyl)amino]hexanoic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, 5-(N-Succinimidyloxycarbonyl)pentyl d-Biotinamide
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) 6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]hexanoate
SMILES O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NCCCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinimidyl-6-(biotinamido) Hexanoate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C20H30N4O6S/c25-15(7-4-3-6-14-19-13(12-31-14)22-20(29)23-19)21-11-5-1-2-8-18(28)30-24-16(26)9-10-17(24)27/h13-14,19H,1-12H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)/t13-,14-,19-/m0/s1
Poids de la formule 454.1886