Learn More
Succinonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331807
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. Quantité unitSize
11331807 100 g 100g
11341807 500 g 500g
2 options
Code produit. 11331807
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L05037.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-61-2 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Succinonitrile dispersed with ionic liquids entrapped in a host polymer was used to constitute the gel polymer electrolytes. It was used as dopant to investigate the ionic conductivity and X-ray absorption spectroscopic results for lithium and copper salt doped succinonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le succinonitrile dispersé avec des liquides ioniques emprisonnés dans le polymère hôte a été utilisé pour constituer les électrolytes polymères gel. Il a été utilisé comme dopant pour étudier les résultats spectroscopiques de la conductivité ionique et de l’absorption des rayons X pour le succinonitrile dopé au lithium et au cuivre.
Solubilité
Légèrement soluble dans le méthanol et l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants, des acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-61-2
Formule moléculaire C4H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 80.09
Numéro MDL MFCD00001949
Clé InChI IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme succinonitrile, deprelin, succinodinitrile, ethylene cyanide, dician, dinile, 1,2-dicyanoethane, ethylene dicyanide, disuxyl, succinil
CID PubChem 8062
Nom IUPAC butanedinitrile
SMILES N#CCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinonitrile
Point de fusion 52°C to 56°C
Point d’ébullition 265°C to 267°C
Point d’éclair 132°C (269°F)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1098380
Merck Index 14,8872
Informations sur la solubilité Slightly soluble in methanol and water.
Poids de la formule 80.09
Pourcentage de pureté 98%