Learn More
Chlorure de succinylcarnitine, sel TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Succinyl Carnitine Chloride Salt |
| CAS | 8217914-56-3 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C11H20NO6Cl |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (2R)-3-carboxy-2-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Inner Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H19NO6/c1-12(2,3)7-8(6-10(15)16)18-11(17)5-4-9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H-,13,14,15,16)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(CCC(O)=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 297.73 |
| Pourcentage de pureté | >95 |