Learn More
Chlorure de succinyle, env. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10725971 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10725971 25 g Flacon en verre -
10396680 100 g Flacon en verre 100g
10348993 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10725971 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132840250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 543-20-4 | C4H4Cl2O2 | 154.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 543-20-4
Formule moléculaire C4H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.98
Numéro MDL MFCD00000749
Clé InChI IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate
CID PubChem 10970
Nom IUPAC Dichlorure de butanedioyl
SMILES C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinyl chloride
Point de fusion 16°C to 17°C
Couleur Incolore à marron
Densité 1.4070g/mL
Point d’ébullition 190°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage ca. 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCOCH2CH2COCl
Indice de réfraction 1.4700 to 1.472
Quantité 25 g
Beilstein 02, IV, 1921
Merck Index 15, 9004
Gravité spécifique 1.407
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 154.98
Pourcentage de pureté ca. 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Succinyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.