Learn More
Succinyl sulfathiazole, 99,48 %, MP Biomedicals™
Code produit 11423351 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11423351 500 g
11413351 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423351 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210297690
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Le succinylsulfathiazole est utilisé pour bloquer la synthèse de l'acide folique. Il est utilisé pour étudier la carence en folate
Identifiants chimiques
CAS 116-43-8
Formule moléculaire C13H13N3O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 355.383
Numéro MDL MFCD00022437
Clé InChI SKVLYVHULOWXTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme succinylsulfathiazole, cremosuxidine, sulfasuccidine, sulfasuccinil, sulfasuxidine, colistatin, sulfadigesin, sulfasuccithiazole, sulfasuccidin, sulfenterone
CID PubChem 5315
ChEBI CHEBI:9309
Nom IUPAC acide 4-oxo-4-[4-(1,3-thiazol-2-ylsulfamoyl)anilino]butanoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=O)CCC(=O)O)S(=O)(=O)NC2=NC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinyl sulfathiazole
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Poids de la formule 355.4
Forme physique Poudre