Learn More
Chlorure de succinylcholine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15505296 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15505296 5 g 5g
15515296 25 g 25g
15525296 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15505296 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460110050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 71-27-2 | C14H30Cl2N2O4 | 361.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-27-2
Formule moléculaire C14H30Cl2N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 361.3
Clé InChI YOEWQQVKRJEPAE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme succinylcholine chloride, succinyldicholine chloride, suxamethonium chloride, midarine, scoline, succinylcholine dichloride, anectine, lysthenon, succinylforte, lysthenone
CID PubChem 22475
ChEBI CHEBI:61219
Nom IUPAC Triméthyl-[2-[4-oxo-4-[2-(triméthylazaniumyl)éthoxy]butanoyl]oxyéthyl]azanium;dichlorure
SMILES C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinylcholine chloride
Point de fusion 160.0°C to 162.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (on dry substance) (Argentometry)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 361.3
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Succinylcholine chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./