Learn More
Succinylcholine chlorure dihydraté, TRC
Code produit 30422080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422080 1 g -
30416481 5 g -
30416491 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30422080 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6921031G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6101-15-1
Formule moléculaire C14 H30 N2 O4 . 2 Cl . 2 H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 397.34
Synonyme Suxamethonium chloride Dihydrate, 2,2'-[butanedioylbis(oxy)]bis(N,N,N-trimethylethanaminium) dichloride, Succinylcholine Chloride Dihydrate, 2,2'-[(1,4-Dioxo-1,4-butanediyl)bis(oxy)]bis[N,N,N-trimethylethanaminium chloride hydrate (1:2:2), Choline chloride succinate (2:1) dihydrate, 2,2'-[(1,4-Dioxo-1,4-butanediyl)bis(oxy)]bis[N,N,N-trimethylethanaminium dichloride dihydrate, Bis[2-(dimethylamino)ethyl] succinate bismethochloride dihydrate, Choline succinate dichloride dihydrate, Succinic acid bis(2-dimethylaminoethyl) ester, dimethochloride, dihydrate, Succinylcholine chloride dihydrate, Succinylcholine chloride, 268U48
Nom IUPAC triméthyl-[2-[4-oxo-4-[2-(triméthylazanyl)éthyly]butanoyl]oxyéthyl]azanium ; dichlorure ; dihydrate
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Suxamethonium chloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H30N2O4.2ClH.2H2O/c1-15(2,3)9-11-19-13(17)7-8-14(18)20-12-10-16(4,5)6;;;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Poids de la formule 396.1794