Learn More
Succinylsulfathiazole, MedChemExpress
Code produit 16418516
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16418516 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16418516 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0921
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Succinylsulfathiazole is a sulfonamide, it is an ultra long acting drug.
Succinylsulfathiazole is a sulfonamide, it is an ultra long acting drug.
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinylsulfathiazole
CAS 116-43-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H13N3O5S2
Quantité 100 mg
Synonyme Succinylsulphathiazole
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (281.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(O)CCC(NC1=CC=C(S(=O)(NC2=NC=CS2)=O)C=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 355.39
Poids de la formule 355.39
Pourcentage de pureté 98.31%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation