Learn More
Succinylsulfathiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Succinylsulfathiazole |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H13N3O5S2/c17-11(5-6-12(18)19)15-9-1-3-10(4-2-9)23(20,21)16-13-14-7-8-22-13/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,14,16)(H,15,17)(H,18,19) |
| Poids de la formule | 355.0297 |