Learn More
Sucralose, MedChemExpress
Code produit 16442386
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16442386 500 mg
16439116 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16442386 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0614
MedChemExpress Sucralose (E955; Trichlorosucrose) is a non-nutritive artificial sweetener and sugar substitute. Sucralose can activate a conserved neural fasting response and thereby exerts an appetite-stimulating effect in rodents.
Sucralose (E955
Spécification
Nom chimique ou matériau Sucralose
CAS 56038-13-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H19Cl3O8
Quantité 500 mg
Synonyme E955 Trichlorosucrose
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (251.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (251.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC[C@]1(O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]2Cl)O)O[C@@H]2CO
Poids moléculaire (g/mol) 397.63
Poids de la formule 397.63
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death