Learn More
Sucralose, Thermo Scientific™
Code produit 17750689 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17750689 250 g 250g
17740689 100 g 100g
17730689 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17750689 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 470092500
 Article restreint
En stock
Spécification
Vecteur alpha SUCRALOSE
Nom chimique ou matériau Sucralose
CAS 56038-13-2
Point de fusion 130°C
Couleur Blanc
Spectre IR Conforms
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C12 H19 Cl3 O8
Numéro MDL 03648615
Quantité 250 g
Merck Index XIII 8965
Conditions de rotation spécifiques (20°C, 589 nm) (c=1% aq. soln.)
Rotation spécifique 84° to 88°
Synonyme Trichlorosucrose
Poids moléculaire (g/mol) 397.63
Forme physique Crystalline Powder