Learn More
Saccharose-1-13Cfru, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sucrose-1-13Cfru |
| CAS | 154368-11-3 |
| Formule moléculaire | 13CC11H22O11 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | β-D-Fructofuranosyl-13C α-D-Glucopyranoside |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1/i3+1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@]2([13C]([H])([H])O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)O[C@@H]1CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 343.29 |
| Poids de la formule | 343.1196 |