Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, 99 %
Code produit 11497417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497417 2500 g 2500g
11487417 500 g 500g
11407427 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497417 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A15583.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.80€
    79.65€ / 2500g
    Économisez 9.15€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Utilisé pour la purification des protéines dans les études de gradient de densité de saccharose. Le saccharose est largement utilisé dans les médicaments pour donner un goût plus agréable aux produits chimiques à ingérer. Il est utilisé sous de nombreuses formes posologiques médicales telles que les comprimés à croquer, les sirops, les comprimés ou les colles. De nos jours, le saccharose est principalement utilisé dans l’alimentaire. Les esters d’acides gras du saccharose sont utiles dans les systèmes thérapeutiques transdermiques. La centrifugation à gradient de saccharose joue également un rôle important dans l’isolement sélectif de Nocardia spp du sol.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool, le méthanol. Insoluble dans l’éther diéthylique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-50-1
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sucrose
Point de fusion 186°C to 190°C
Densité 1.58
Odeur Odorless
Quantité 2500 g
Beilstein 90825
Merck Index 14,8881
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,methanol. Insoluble in diethyl ether.
Rotation optique +66.5° (c=10 in Water)
Poids de la formule 342.3
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche