Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sucrose |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1,587 g/cm3 à 25 °C |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.7% |
| Quantité | 500 g |
| Nom IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol |
| Poids de la formule | 342.3 |
| Pourcentage de pureté | ≥99 % |
| Qualité | Culture cellulaire |
| Forme physique | Poudre cristalline |