Learn More
Saccharose, 99 % max., qualité réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Code produit 11476491 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11476491 5 kg
11456491 500 g
11466491 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476491 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219401894
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 57-50-1
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sucrose
Couleur Blanc
Densité 1,587 g/cm3 à 25 °C
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 5 kg
Poids de la formule 342.3
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif de biologie moléculaire
Forme physique Poudre cristalline