Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sucrose |
| CAS | 57-50-1 |
| Densité | 1,587 à 25 °C (eau = 1) |
| Formule moléculaire | C12H22O11 |
| Numéro MDL | MFCD00006626 |
| Quantité | 1 kg |
| Synonyme | sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand |
| Clé InChI | CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nom IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol |
| Afficher plus |