Learn More
Sucrose, certifié AR pour l’analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Code produit 10346150 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
3kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10346150 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10634932 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10254590 3 kg Récipient de poudre en plastique 3kg
10020440 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10346150 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/8600/53
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
C12H22O11, numéro CAS 57-50-1, sucre de canne, sucre blanc, 1 kg, CHEBI:17992, blanc, 342,29 g/mol, CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N | CAS : 57-50-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
C12H22O11, numéro CAS 57-50-1, amerfand, sucre de canne, d-saccharose, sucre roux, saccharose, saccharum, sucrose, sucre, sucre de table, sucre blanc, 1 kg, CHEBI:17992, blanc, 342,29 g/mol, CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-50-1
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Point de fusion 190°C
Couleur Blanc
pH 6.5 to 7.5
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500 g
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
Poids de la formule 342.29g/mol
Forme physique Solide