Learn More
Saccharose (cristallin), MP Biomedicals
Code produit 11435702 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 lb.
5 lb.
25 lb.
Conditionnement:
25lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435702 25 lb. 25lb
11415702 1 lb. -
11425702 5 lb. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435702 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0290297825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    175.35€ / 25lb
    Économisez 9.65€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Il s'agit d'un saccharose légèrement moins pur que notre 190271. Elle ne réduit pas la solution de Fehling et convient à la plupart des applications courantes.
  • C’est un glucide simple.
  • Il est utilisé en tampon de fractionnement champ-écoulement diélectrophorétique en gradients de densité.
  • Il s’agit d’un composant essentiel des milieux et de l’alimentation animale.
  • Le saccharose est un glucide simple, un disaccharide composé de glucose et de fructose.
  • Il est hydrolysé en glucose et en fructose par des acides dilués et par l’invertase, une enzyme de levure
Identifiants chimiques
CAS 57-50-1
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sucrose
Quantité 25 lb.
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
Poids de la formule 342.3
Qualité Aliments
Forme physique Cristalline