Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sucrose diacétate hexaisobutyrate
Code produit 15447459
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15447459 250 g 250g
15457459 500 g 500g
15467459 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15447459 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66195.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27216-37-1 | C40H62O19
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27216-37-1
Formule moléculaire C40H62O19
Numéro MDL MFCD00041859
Synonyme SAIB
Spécification
Nom chimique ou matériau Sucrose diacetate hexaisobutyrate
Point de fusion -7°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.146
Point d’ébullition 288°C
Indice de réfraction 1.457
Quantité 250 g
Rotation optique +49° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 846.91
Forme physique Liquide