Description
Sucrose, extra pur, SLR
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 190°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 6.5 to 7.5 |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 342.29g/mol |
| Forme physique | Solide |