Learn More
Saccharose (FCC), MP Biomedicals
Code produit 11492751 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 lb.
25 lb.
100 lb.
Conditionnement:
100lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492751 25 lb. -
11482751 5 lb. -
11402761 100 lb. 100lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492751 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0290471325
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 57-50-1
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sucrose
Quantité 25 lb.
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
Poids de la formule 342.3
Qualité FCC
Forme physique Crystals