Learn More
Saccharose, pour l’analyse ACS, MP Biomedicals™
Code produit 11407902 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11407902 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11407902 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215258490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.50€
    76.65€ / 500g
    Économisez 3.85€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Sucrose
Couleur Blanc
Note relative au nom Pour l’analyse ACS
CAS 57-50-1
Forme physique Poudre cristalline
Formule moléculaire C12H22O11
Numéro MDL MFCD00006626
Densité 1,587 à 25 °C (eau = 1)
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
Quantité 500 g
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
Poids de la formule 342.3