Learn More
Saccharose, MP Biomedicals™
Code produit 11441732 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
Conditionnement:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441732 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11441732 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04821721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.00€
    353.85€ / 5kg
    Économisez 18.15€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Saccharose ultra pur, ≥ 99 %, cristaux blancs
  • Il est utilisé comme source de carbone dans les milieux et l’alimentation animale.
  • Le saccharose à 8,5 % (p/v) a été utilisé dans le fractionnement champ-écoulement diélectrophoréique (dFFF) qui permet une analyse rapide et pratique des suspensions de cellules solides.
  • Le saccharose est un disaccharide non réducteur composé de glucose et de fructose liés via leurs carbones anomériques.
  • Il est obtenu à partir de canne à sucre, de betterave à sucre et d’autres plantes et largement utilisé comme aliment et édulcorant.
  • Le mélange de glucose et de fructose est connu sous le nom de sucre inverti.
Spécification
CAS 57-50-1
Point de fusion 177 °C à 187 °C
Couleur Blanc
Densité 1,587 à 25 °C (eau = 1)
Notes de qualité de la pureté ≥99 %
Formule moléculaire C12H22O11
Numéro MDL MFCD00006626
Quantité 5 kg
Beilstein 90825
Synonyme Beet sugar, Cane sugar, b-D-Fructofuranosyl-a-D-glucopyranoside, D-(+)-Saccharose
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (1g/0,5 mL à 25 °C ; 1g/0,2 mL d’eau bouillante), de l’éthanol (1g/170 mL) ou du méthanol (1g/100 mL) ; modérément soluble de l’inglycérol ou de la pyridine.
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Rotation optique 66.0° ±5 (H2O, NH4OH)
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Ultra pure
Forme physique Crystals