Learn More
Saccharose, MP Biomedicals™
Code produit 11491771 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11491771 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11491771 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02190271.5
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Utilisé pour diverses applications. Saccharose, MP Biomedicals Il s'agit d'un glucide simple isolé du sucre de canne ; il n'est pas synthétique. Le saccharose est un disaccharide composé de glucose et de fructose qui peut être utilisé pour préparer des gradients de densité, des milieux de culture et
Le saccharose peut être utilisé pour préparer des gradients de densité en vue de la séparation des cellules/organites. L'indice de réfraction de la solution sera directement lié à sa densité. De plus, le saccharose peut être utilisé comme supplément dans les milieux de culture de plantes, d’insectes et de bactéries. Il peut également être utilisé dans divers dosages enzymatiques.
Spécification
CAS 57-50-1
Absorbance A50 %/260 ≤0,15 ; A50 %/280 ≤0,15 (litt.)
Point de fusion 177 °C à 187 °C
Densité 1,587 à 25 °C (eau=1) (litt.)
Formule moléculaire C12H22O11
Numéro MDL MFCD00006626
Quantité 500 g
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (1g/0,5 mL à 25 °C ; 1 g/0,2 mL d’eau bouillante), en éthanol (1 g/170 mL) ou en méthanol (1 g/100 mL) ; modérément soluble en glycérol ou pyridine.
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Rotation optique 66.0° ±5 (H2O, NH4OH)
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
Poids de la formule 342.30
Pourcentage de pureté ≥ 95%
Qualité Non disponible
Forme physique Poudre cristalline