Learn More
Thermo Scientific Chemicals Palmitate de saccharose, 90 %
Code produit 15458059
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15458059 50 g 50g
15468059 250 g 250g
15478059 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458059 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66627.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 26446-38-8 | C28H52O12
Sucrose palmitate is used as food emulsifier. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le palmitate de saccharose est utilisé comme émulsifiant alimentaire. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le DMF, l’éthanol et l’eau
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26446-38-8
Formule moléculaire C28H52O12
Numéro MDL MFCD00047545
Synonyme beta-D-Fructofuranosyl-alpha-D-glucopyranoside monohexadecanoate
Spécification
Nom chimique ou matériau Sucrose palmitate
Couleur Blanc
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO, DMF, ethanol and water
Poids de la formule 508.72
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sucrose palmitate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sucrose palmitate