Learn More
Stéarate de saccharose - 70 % de monostéarate, TRC
Code produit 30012442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012442 5 g 5g
30010167 50 g 50g
30011230 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012442 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6990385G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25168-73-4
Formule moléculaire C30 H56 O12
Poids moléculaire (g/mol) 608.76
Synonyme alpha-D-Glucopyranoside beta-D-fructofuranosyl monooctadecanoate, Sucrose monostearate, Stearic acid monoester with sucrose, NSC 192745, Ryoto S 1670, Ryoto Sugar Ester MO-C 18, Ryoto Sugar Ester S 1670, S 1670, Saccharose monostearate, Stearic acid sucrose ester, Sucrapan S, Sucrose monooctadecanoate, Sucrose monostearic acid ester, Sugar Ester S 1670, Surfhope SE Pharma J-1809
Nom IUPAC [(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)tétrahydropyran-2-yl]oxy-tétrahydrofuran-2-yl]octadécanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@]1(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-D-Glucopyranoside beta-D-fructofuranosyl monooctadecanoate
Quantité 5 g