Learn More
Saccharose, ultra pur, sans Rnase, 1 kg, MP Biomedicals
Code produit 11431732 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11431732 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11431732 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04821713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    136.50€ / 1kg
    Économisez 7.50€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Poudre de saccharose ultra-pure, sans RNase, adaptée à une utilisation dans les gradients de densité.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sucrose, Ultra Pure, RNase Free
CAS 57-50-1
Formule moléculaire C12H22O11
Numéro MDL MFCD00006626
Quantité 1 kg
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
Qualité Ultrapure
Forme physique Poudre cristalline