Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, ultrapure, 99 %
Code produit 15406299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406299 500 g 500g
15496289 100 g 100g
15416299 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15406299 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64270.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.15€
    42.65€ / 500g
    Économisez 8.50€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Sucrose is used to prepare density gradients for cell/organelle separation. In addition, sucrose can be used as a supplement in plant, insect, and bacterial culture media. It can also be used in various enzymatic assays. Sucrose is used in molecular biology for the preparation of density gradients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le saccharose est utilisé pour préparer des gradients de densité pour la séparation cellules / organites. De plus, le saccharose peut être utilisé comme supplément dans les milieux de culture de plantes, d’insectes et de bactéries. Il peut également être utilisé dans divers dosages enzymatiques. Le saccharose est utilisé en biologie moléculaire pour la préparation de gradients de densité.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1970 g/L).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-50-1
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sucrose
Point de fusion 185°C to 187°C
Couleur Blanc
Densité 1.58
Notes de qualité de la pureté Ultrapure
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 90825
Merck Index 14,8881
Informations sur la solubilité Soluble in water(1970g/L).
Poids de la formule 342.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline