Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, ultrapure, 99 %
Product Code. 15416299
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15416299 1 kg 1kg
15496289 100 g 100g
15406299 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15416299 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J64270.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.01€
    72.65€ / 1kg
    Économisez 14.36€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Sucrose is used to prepare density gradients for cell/organelle separation. In addition, sucrose can be used as a supplement in plant, insect, and bacterial culture media. It can also be used in various enzymatic assays. Sucrose is used in molecular biology for the preparation of density gradients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le saccharose est utilisé pour préparer des gradients de densité pour la séparation cellules / organites. De plus, le saccharose peut être utilisé comme supplément dans les milieux de culture de plantes, d’insectes et de bactéries. Il peut également être utilisé dans divers dosages enzymatiques. Le saccharose est utilisé en biologie moléculaire pour la préparation de gradients de densité.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1970 g/L).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-50-1
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sucrose
Point de fusion 185°C to 187°C
Couleur Blanc
Densité 1.58
Notes de qualité de la pureté Ultrapure
Odeur Odorless
Quantité 1 kg
Beilstein 90825
Merck Index 14,8881
Informations sur la solubilité Soluble in water(1970g/L).
Poids de la formule 342.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline