Learn More
Buerkle™ Têtes d’aspiration pour Mini ViscoSampler™
Code produit 10772521 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Foret de 2 mm
Foret de 4 mm
Foret de 6 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
10772521 Foret de 2 mm -
10544041 Foret de 4 mm 1 pièce
10329920 Foret de 6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10772521 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53411002
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tête d’aspiration en acier inoxydable Buerkle™ V4A est une tête d’aspiration remplaçable pour une utilisation avec l’échantillonneur Mini ViscoSampler Buerkle™.
  • Têtes d’aspiration remplaçables pour échantillonneur Mini ViscoSampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tête d’aspiration
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Description Foret d’aspiration de 2 mm
Dimensions Foret de 2 mm
À utiliser avec (équipement) Mini ViscoSampler