Learn More
Soudan 3 D6 (naphtyl D6), Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30321592 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30321592 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC16986107
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan III-D6
CAS 1014689-17-8
Formule moléculaire C22 2H6 H10 N4 O
Quantité 10 mg
Synonyme 2-Naphthalen-3,4,5,6,7,8-d6-ol, 1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-
Formule InChI InChI=1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/i4D,5D,6D,9D,10D,15D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(N=Nc3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
Nom IUPAC 3,4,5,6,7,8-héxadéno-1-[(E)-[4-[(E)-phényldiazényl]phényl]diazényl]naphthalen-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 358.43
Poids de la formule 358,1701 g/mol