Learn More
Thermo Scientific Chemicals Noir du Soudan B
Code produit 15484669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484669 10 g 10g
15494669 25 g 25g
15404679 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15484669 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62268.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.50€
    35.65€ / 10g
    Économisez 7.85€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Coloration histochimique pour les chromosomes
Histochemical stain for chromosomesSudan Black B is used as a biological stain for lipids. It is a basic black dye utilized in staining triglycerides and lipids off some lipoproteins. Further, it is used in the fingerprint enhancement as well as for detecting fats. In addition to this, it is used in the study of hematological disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La coloration histochimique des chromosomes Soudan Black B est utilisée comme coloration biologique des lipides. Il s’agit d’un colorant noir de base utilisé dans la coloration des triglycérides et des lipides de certaines lipoprotéines. De plus, il est utilisé dans l’amélioration des empreintes digitales ainsi que pour détecter les graisses. En outre, il est utilisé dans l’étude des troubles hématologiques.
Solubilité
Soluble dans les huiles, les graisses, le pétrole chaud, la paraffine, le phénol, l’éthanol, l’acétone, le benzène, le toluène et les hydrocarbures. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4197-25-5
Formule moléculaire C29H24N6
Poids moléculaire (g/mol) 456.553
Numéro MDL MFCD00006919
Clé InChI YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 26150; Solvent Black 3
CID PubChem 61336
Nom IUPAC (2,2-diméthyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phényldiazénylnaphtalène-1-yl)diazène
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan Black B
Point de fusion 118°C to 126°C
Beilstein 723248
Merck Index 14,8885
Couleur Brun à noir
Informations sur la solubilité Soluble in oils,fats,warm petrolatum,paraffin,phenol,ethanol,acetone,benzene,toluene and hydrocarbon. Insoluble in water.
Quantité 10 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 456.55