Learn More
Thermo Scientific Chemicals Soudan noir B, certifié
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sudan Black B, certified |
| Point de fusion | 120.0°C to 124.0°C |
| Note relative au nom | certified |
| CAS | 4197-25-5 |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C29H24N6 |
| Numéro MDL | MFCD00006919 |
| Synonyme | C.I. 26150, Fat Black HB, Solvent Black 3 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. |
| Quantité | 10 g |
| Show More |